4-Methyl-2-(2-thienyl)-5-thiazolcarbonsäure
Lieferant: BIONET RESEARCH (CHEMPUR)
BIOT3G-423S.1EA 0 EUR
BIOT3G-423S.1 BIOT3G-423S.500 BIOT3G-423S.10 BIOT3G-423S.5
4-Methyl-2-(2-thienyl)-5-thiazolcarbonsäure
4-Methyl-2-(2-thienyl)-5-thiazolecarboxylic acid
Formel: C₉H₇NO₂S₂
MDL: MFCD01936004
CAS-Nummer: 209540-08-9