4-Methyl-2-(3-pyridinyl)-5-thiazolcarbonsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H51723.06EA 270.4 EUR
H51723.06 H51723.03
4-Methyl-2-(3-pyridinyl)-5-thiazolcarbonsäure ≥97%
4-Methyl-2-(3-pyridinyl)-5-thiazolcarbonsäure
Formel: C₁₀H₈N₂O₂S
Molecular Weight: 220,25
Schmelzpunkt: 244…248 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00171753
CAS-Nummer: 39091-01-5