Ethyl-4-methyl-2-(3-pyridinyl)-1,3-thiazol-5-carboxylat ≥97%
Achtung
H54942.MDEA 18.9 EUR
H54942.MD H54942.06
Ethyl-4-methyl-2-(3-pyridinyl)-1,3-thiazol-5-carboxylat ≥97%
Ethyl-4-methyl-2-(3-pyridinyl)-1,3-thiazol-5-carboxylat
Formel: C₁₂H₁₂N₂O₂S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01567252
CAS-Nummer: 39091-00-4