Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Ethyl-4-methyl-2-(2-pyridinyl)-1,3-thiazol-5-carboxylat ≥97%
Lieferant: Alfa Aesar
Achtung
H54842.MD H54842.06 H54842.03
Ethyl-4-methyl-2-(2-pyridinyl)-1,3-thiazol-5-carboxylat ≥97%
Formel: C₁₂H₁₂N₂O₂S
Molecular Weight: 248,30
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01936157
CAS-Nummer: 383146-88-1
EINECS: 000-000-0
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
BEWERTUNG VERFASSEN
BEWERTUNGEN (0)
Weitere Angaben
Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge