2-Amino-5-methyl-4-phenylthiazol
Lieferant: Cayman Chemical
CAYM13061-1EA
456
EUR
CAYM13061-1
CAYM13061-500
CAYM13061-100
CAYM13061-250
2-Amino-5-methyl-4-phenylthiazol
2-Amino-5-methyl-4-phenylthiazole
Formel:
C₁₀H₁₀N₂S Molecular Weight: 190,2648 g/mol |
MDL:
MFCD00617257 CAS-Nummer: 30709-67-2 |