2-(4-Methoxyphenyl)-4-methyl-5-thiazolcarbonsäure ≥97%
Achtung
H54038.03EA 98.28 EUR
H54038.03 H54038.MD H54038.06
2-(4-Methoxyphenyl)-4-methyl-5-thiazolcarbonsäure ≥97%
2-(4-Methoxyphenyl)-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₁NO₃S
Schmelzpunkt: 236…241 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06857928
CAS-Nummer: 54001-16-0