2-(4-Chlorphenyl)-4-methyl-5-thiazolcarbonsäure
Lieferant: BIONET RESEARCH (CHEMPUR)
BIOT12F-341S.1EA
0
EUR
BIOT12F-341S.1
BIOT12F-341S.10
BIOT12F-341S.500
BIOT12F-341S.5
2-(4-Chlorphenyl)-4-methyl-5-thiazolcarbonsäure
2-(4-Chlorophenyl)-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid
Formel:
C₁₁H₈ClNO₂S |
MDL:
MFCD00141960 CAS-Nummer: 54001-17-1 |