7-Oxabicyclo[2.2.1]heptan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALO8704-5GEA 113 EUR
SIALO8704-5G
7-Oxabicyclo[2.2.1]heptan, Sigma-Aldrich®
7-Oxabicyclo[2.2.1]heptan
Formel: C₆H₁₀O
Molecular Weight: 98,15
MDL: MFCD00082342
CAS-Nummer: 279-49-2
EINECS: 205-998-3
UN: 3271
ADR: 3,II