4-Brom-1,8-naphthalsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL324248-5GEA
58.2
EUR
SIAL324248-5G
4-Brom-1,8-naphthalsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
4-Brom-1,8-naphthalsäureanhydrid
Formel:
C₁₂H₅BrO₃ Molecular Weight: 277,0703 g/mol |
MDL:
MFCD00006927 CAS-Nummer: 81-86-7 EINECS: 201-382-3 |