TBTU (O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumtetrafluoroborat)
Lieferant: NOVABIOCHEM (PART OF MB)
Gefahr
01-62-0015-100EA 167 EUR
01-62-0015-100
TBTU (O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumtetrafluoroborat)
TBTU (O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumtetrafluoroborat)
Formel: C₁₁H₁₆BF₄N₅O
Molecular Weight: 321,1 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00077413
CAS-Nummer: 125700-67-6
EINECS: 423-040-4
UN: 1325
ADR: 4.1,II