TBTU (O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumtetrafluoroborat)
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
BACE4013268.0025EA 86.1 EUR
BACE4013268.0025
TBTU (O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumtetrafluoroborat)
TBTU (O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumtetrafluoroborat)
Formel: C₁₁H₁₆BF₄N₅O
Molecular Weight: 321,1 g/mol
MDL: MFCD00077413
CAS-Nummer: 125700-67-6