HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumhexafluorophosphat), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL11373-1GEA 50.2 EUR
SIAL11373-1G SIAL11373-25G SIAL11373-5G
HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumhexafluorophosphat), Sigma-Aldrich®
HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumhexafluorophosphat)
Formel: C₁₀H₁₅F₆N₆OP
Molecular Weight: 380,2 g/mol
MDL: MFCD00274639
CAS-Nummer: 148893-10-1