TATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumtetrafluoroborat)
Lieferant: Molekula
MOLE67943083-5GEA 65.4 EUR
MOLE67943083-5G
TATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumtetrafluoroborat)
TATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumtetrafluoroborat)
Formel: C₁₀H₁₅BF₄N₆O
Molecular Weight: 322,1 g/mol
MDL: MFCD08064301
CAS-Nummer: 873798-09-5