Cyclohexyldiphenylphosphin 98%
|
Achtung
|
ACRO406100050EA
79.6
EUR
ACRO406100050
ACRO406100010
Cyclohexyldiphenylphosphin 98%
Cyclohexyldiphenylphosphin
Formel:
C₁₈H₂₁P Molecular Weight: 268,33 g/mol Schmelzpunkt: 53 °C Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00046360 CAS-Nummer: 6372-42-5 EINECS: 228-904-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |
GC | ≥97.5 % |