Cyclohexyldiphenylphosphinoxid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L00698.06EA 77.5 EUR
L00698.06 L00698.03
Cyclohexyldiphenylphosphinoxid ≥98%
Cyclohexyldiphenylphosphinoxid
Formel: C₁₈H₂₁OP
Molecular Weight: 284,34 g/mol
Schmelzpunkt: 166…167 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014301
CAS-Nummer: 13689-20-8
EINECS: 237-204-6