Iminostilben, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL143650-5GEA 42 EUR
SIAL143650-5G SIAL143650-1G
Iminostilben, Sigma-Aldrich®
Iminostilben
Formel: C₁₄H₁₁N
Molecular Weight: 193,25 g/mol
MDL: MFCD00005071
CAS-Nummer: 256-96-2
EINECS: 205-970-0