Iminostilben
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0076.08EA
433
EUR
PROOMM0076.08
Iminostilben
Iminostilben
Formel:
C₁₄H₁₁N Molecular Weight: 193,25 g/mol |
MDL:
MFCD00005071 CAS-Nummer: 256-96-2 EINECS: 205-970-0 |