4-Chlor-6-fluor-2-phenylchinazolin
Lieferant: CHEMPUR
CHMP79-0009.1EA 0 EUR
CHMP79-0009.1 CHMP79-0009.500
4-Chlor-6-fluor-2-phenylchinazolin
4-Chloro-6-fluoro-2-phenylquinazoline
Formel: C₁₄H₈ClFN₂
MDL: MFCD04115227
CAS-Nummer: 885277-09-8