4-Chlor-2-phenylchinazolin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL162434-5GEA 77.7 EUR
SIAL162434-5G
4-Chlor-2-phenylchinazolin, Sigma-Aldrich®
4-Chloro-2-phenylquinazoline
Formel: C₁₄H₉ClN₂
MDL: MFCD00006713
CAS-Nummer: 6484-25-9
EINECS: 229-346-2