4-Chlor-2-phenylchinazolin
Lieferant: CHEMPUR
CHMPRH01997.250EA 0 EUR
CHMPRH01997.250 MAYBRH01997.1
4-Chlor-2-phenylchinazolin
4-Chloro-2-phenylquinazoline
Formel: C₁₄H₉ClN₂
MDL: MFCD00006713
CAS-Nummer: 6484-25-9
EINECS: 229-346-2