2-(4-Bromphenyl)-4-chlorchinazolin
Lieferant: CHEMPUR
79-0006.500 79-0006.1
CHMP79-0006.500EA 0 EUR
CHMP79-0006.500 CHMP79-0006.1
2-(4-Bromphenyl)-4-chlorchinazolin
2-(4-Bromophenyl)-4-chloroquinazoline
Formel: C₁₄H₈BrClN₂
MDL: MFCD01647442
CAS-Nummer: 83800-98-0