Estron, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALE9750-1GEA 69.4 EUR
SIALE9750-1G SIALE9750-5G SIALE9750-500MG SIALE9750-25G
Estron, Sigma-Aldrich®
Estron
Formel: C₁₈H₂₂O₂
MDL: MFCD00003620
CAS-Nummer: 53-16-7
EINECS: 200-164-5