Estriol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
SIALE1149-1GEA 547 EUR
SIALE1149-1G
Estriol, Sigma-Aldrich®
Estriol
Formel: C₁₈H₂₄O₃
MDL: MFCD00003691
CAS-Nummer: 50-27-1
EINECS: 200-022-2