3-Ethyl-2-methylbenzothiazoliumiodid, Sigma-Aldrich®
377007-5GEA 125 EUR
377007-5G
3-Ethyl-2-methylbenzothiazoliumiodid, Sigma-Aldrich®
3-Ethyl-2-methylbenzothiazolium iodide
Formel: C₁₀H₁₂INS
Molecular Weight: 305,1785 g/mol
MDL: MFCD00044134
CAS-Nummer: 3119-93-5
EINECS: 221-494-6