3-Methylbenzothiazoliumiodid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L04837.30EA 305 EUR
L04837.30
3-Methylbenzothiazoliumiodid ≥98%
3-Methylbenzothiazolium iodide
Formel: C₈H₈INS
Schmelzpunkt: 208…210 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00050297
CAS-Nummer: 2786-31-4
EINECS: 220-505-1