3-(4-Chlorphenyl)-2,1-benzisoxazol-5-carbaldehyd
Lieferant: BIONET RESEARCH (CHEMPUR)
BIOT7H-924.1EA 0 EUR
BIOT7H-924.1 BIOT7H-924.500 BIOT7H-924.10 BIOT7H-924.5
3-(4-Chlorphenyl)-2,1-benzisoxazol-5-carbaldehyd
3-(4-Chlorphenyl)-2,1-benzisoxazol-5-carbaldehyd
Formel: C₁₄H₈NO₂Cl
MDL: MFCD00663844
CAS-Nummer: 328272-55-5