3-(4-Methylphenyl)-2,1-benzisoxazol-5-carbaldehyd
Lieferant: BIONET RESEARCH (CHEMPUR)
BIOT7H-923.1EA
0
EUR
BIOT7H-923.1
BIOT7H-923.5
BIOT7H-923.10
BIOT7H-923.500
3-(4-Methylphenyl)-2,1-benzisoxazol-5-carbaldehyd
3-(4-Methylphenyl)-2,1-benzisoxazol-5-carbaldehyd
Formel:
C₁₅H₁₁NO₂ |
MDL:
MFCD00663843 CAS-Nummer: 328547-38-2 |