2-(2-Thienyl)-1,3-thiazolidin-4-carbonsäure
Lieferant: MENAI (PART OF CHEMPUR)
MENAST3558.5EA
0
EUR
MENAST3558.5
MENAST3558.10
MENAST3558.2
MENAST3558.1
2-(2-Thienyl)-1,3-thiazolidin-4-carbonsäure
2-(2-Thienyl)-1,3-thiazolidin-4-carbonsäure
Formel:
C₈H₉NO₂S₂ |
MDL:
MFCD00022489 CAS-Nummer: 32451-19-7 EINECS: 251-055-4 |