Zirkonium(IV)oxid (ZrO₂:Y₂O₃ - 92:8%) (w/w) ≥99,95% Metall-Basis ausgeschlossen Hf stabilisiert, Pulver -325 Mesh
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Zirkondioxid
, Zirkon(IV)oxid
Stabilisierung:
Stabilisiert mit Yttrium(III)oxid 8%
45562.22EA
266
EUR
45562.22
45562.36
Zirkonium(IV)oxid (ZrO₂:Y₂O₃ - 92:8%) (w/w) ≥99,95% Metall-Basis ausgeschlossen Hf stabilisiert, Pulver -325 Mesh
Zirkonium(IV)oxid
Formel:
ZrO₂ Molecular Weight: 123,22 g/mol Siedepunkt: ∼5000 °C Schmelzpunkt: ∼2700 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011310 CAS-Nummer: 1314-23-4 EINECS: 215-227-2 |