Fmoc-D-phenylalanin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
B21689.03EA 24.9 EUR
B21689.03 B21689.14 B21689.06
Fmoc-D-phenylalanin ≥98%
Fmoc-D-phenylalanin
Formel: C₂₄H₂₁NO₄
Molecular Weight: 387,4 g/mol
Schmelzpunkt: 181…185 °C
MDL: MFCD00062955
CAS-Nummer: 86123-10-6