(±)-1-Benzyl-3-hydroxypiperidin ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L16375.06EA 157 EUR
L16375.06 L16375.03
(±)-1-Benzyl-3-hydroxypiperidin ≥99%
(±)-1-Benzyl-3-hydroxypiperidin
Formel: C₁₂H₁₇NO
Molecular Weight: 191,27
Siedepunkt: 140…142 °C (6 mmHg)
Dichte: 1,056
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00023734
CAS-Nummer: 14813-01-5
EINECS: 238-881-0