(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-on
Lieferant: CHEMPUR
CHMPBTBG00205.250EA 0 EUR
CHMPBTBG00205.250 MAYBBTBG00205.1
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-on
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-on
Formel: C₆H₇NO
MDL: MFCD00213364
CAS-Nummer: 49805-30-3
EINECS: 421-830-3