Ethyl-3-methyl-3-phenylglycidat (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14991.0250EA
0
EUR
8.14991.0250
Ethyl-3-methyl-3-phenylglycidat (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Ethyl-3-methyl-3-phenylglycidat (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel:
C₁₂H₁₄O₃ Molecular Weight: 206,24 g/mol |
MDL:
MFCD00022338 CAS-Nummer: 77-83-8 EINECS: 201-061-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point | 206.24 g/mol |
Density | 1.092 g/cm3 (20 °C) |
Synonyms | Ethyl 3-methyl-3-phenylglycidate |
Hill Formula | C12H14O3 |