Ethyl-3-methyl-3-phenylglycidat (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
B23654.0BEA
187
EUR
B23654.0B
B23654.18
B23654.30
Ethyl-3-methyl-3-phenylglycidat (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) ≥98%
Ethyl-3-methyl-3-phenylglycidat (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel:
C₁₂H₁₄O₃ Molecular Weight: 206,24 Siedepunkt: 272…275 °C Dichte: 1,044 Flammpunkt: 134 °C (273 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00022338 CAS-Nummer: 77-83-8 EINECS: 201-061-8 |