3-Methyl-1,3-pentadien (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL268976-5GEA 144 EUR
SIAL268976-5G
3-Methyl-1,3-pentadien (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
3-Methyl-1,3-pentadien (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₆H₁₀
MDL: MFCD00009277
CAS-Nummer: 4549-74-0
UN: 2461
ADR: 3,II