Bis(triphenylphosphin)nickel(II)iodid
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
18869.04EA 78.5 EUR
18869.04 18869.09
Bis(triphenylphosphin)nickel(II)iodid
Bis(triphenylphosphin)nickel(II)iodid
Formel: C₃₆H₃₀I₂NiP₂
Molecular Weight: 837,08 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015866
CAS-Nummer: 82308-17-6