Reinecke-Salz, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
1388.0025EA 340.85 EUR
1388.0025
Reinecke-Salz, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Reinecke-Salz
Formel: C₄H₁₀CrN₇S₄
MDL: MFCD00151654
CAS-Nummer: 13573-16-5
EINECS: 237-003-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Specifications
Assay min. 93.0 %
Insoluble in Dilute HCl max. 0.05 %
Sensitivity passes test