Hexaamminnickel(II)iodid ≥99.999% (metals basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
44481.14EA 92.7 EUR
44481.14
Hexaamminnickel(II)iodid ≥99.999% (metals basis)
Hexaamminnickel(II)iodid
Formel: H₁₈I₂N₆Ni
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00058808
CAS-Nummer: 13859-68-2