Hexaamminruthenium(III)chlorid (≥32,1% Ru)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
10511.06EA
713
EUR
10511.06
10511.03
10511.01
Hexaamminruthenium(III)chlorid (≥32,1% Ru)
Hexaammineruthenium trichloride
Formel:
H₁₈Cl₃N₆Ru Molecular Weight: 309,61 g/mol |
MDL:
MFCD00011478 CAS-Nummer: 14282-91-8 EINECS: 238-176-8 ADR: , |