Drucken
Hexaamminruthenium(II)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Sigma-Aldrich
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
SAFA303690-1GEA 207 EUR InStock
SAFA303690-1G SAFA303690-5G SAFA303690-250MG
Hexaamminruthenium(II)chlorid, Sigma-Aldrich®
Hexaammineruthenium(II) chloride
Formel: H₁₈Cl₂N₆Ru
Molecular Weight: 274,16
MDL: MFCD00011477
CAS-Nummer: 15305-72-3
EINECS: 239-342-2