Bis(tetramethylcyclopentadienyl)nickel(II) ≥98%
Lieferant: Alfa Aesar
Gefahr
H27784.03EA 199 EUR
H27784.03 H27784.06
Bis(tetramethylcyclopentadienyl)nickel(II) ≥98%
Bis(tetramethylcyclopentadienyl)nickel(II)
Formel: C₁₈H₂₆Ni
Schmelzpunkt: 107…112 °C
MDL: MFCD01862460
CAS-Nummer: 79019-60-6