Kupfer(II)hexafluoracetylacetonat Hydrat
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Kupfer(II)Hexafluoro-2,4-pentanedionat Hydrat
14505.03EA
44
EUR
14505.03
Kupfer(II)hexafluoracetylacetonat Hydrat
Kupfer(II)hexafluoracetylacetonat Hydrat
Formel:
C₁₀H₂CuF₁₂O₄·xH₂O Molecular Weight: 477,64 g/mol (anhy) Siedepunkt: 220 °C (Zersetzung) Schmelzpunkt: ∼ 100 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00151019 CAS-Nummer: 155640-85-0 EINECS: 238-850-1 |