Blei(II)acetylacetonat
Lieferant: Alfa Aesar
Gefahr
Synonyme: Blei(II) 2,4-pentanedionat
89858.18EA 466 EUR
89858.18 89858.09
Blei(II)acetylacetonat
Blei(II)acetylacetonat
Formel: C₁₀H₁₄O₄Pb
Molecular Weight: 405,41 g/mol
Schmelzpunkt: 141…144 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013499
CAS-Nummer: 15282-88-9
EINECS: 239-323-9
UN: 3467
ADR: 6.1,III