Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')eisen(III) ≥99% (99.9%-Fe)
Lieferant: ABCR GMBH
ABCRAB120715.0025EA 0 EUR
ABCRAB120715.0025
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')eisen(III) ≥99% (99.9%-Fe)
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')eisen(III)
Metal Beta-diketonates, Metal TMHD, Volatile Precursors for CVD
Formel: C₃₃H₅₇FeO₆
Molecular Weight: 605,65 g/mol
Siedepunkt: 300 °C (Zersetzung)
Schmelzpunkt: 164 °C
MDL: MFCD00067465
CAS-Nummer: 14876-47-2