Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Aufgrund einer Systemwartung werden Preise und Produktverfügbarkeiten im Zeitraum von Samstag 01.00 Uhr bis Montag 00:30 Uhr nicht angezeigt. Ihre aufgegebenen Bestellungen werden nach Abschluss der Systemwartung bearbeitet.
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')eisen(III) ≥99.9% (metals basis), recrystallized
Lieferant: Alfa Aesar
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
41862.03EA 68.6 EUR InStock
41862.03 41862.14 41862.06
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')eisen(III) ≥99.9% (metals basis), recrystallized
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')eisen(III)
Formel: C₃₃H₅₇FeO₆
Molecular Weight: 605,65 g/mol
Siedepunkt: 300 °C (Zersetzung)
Schmelzpunkt: 148 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00067465
CAS-Nummer: 14876-47-2
EINECS: 000-000-0
Bestellen
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
BEWERTUNG VERFASSEN
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge