Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')nickel(II) ≥98% (99.9%-Ni)
Lieferant: ABCR GMBH
ABCRAB123782.0001EA
0
EUR
ABCRAB123782.0001
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')nickel(II) ≥98% (99.9%-Ni)
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')nickel(II)
Metal Beta-diketonates, Metal TMHD, Volatile Precursors for CVD
Formel:
C₂₂H₃₈NiO₄ Molecular Weight: 425,23 g/mol Siedepunkt: 90…110 °C (0,1 mmHg) (Subl.) Schmelzpunkt: 223…225 °C |
MDL:
MFCD00192348 CAS-Nummer: 14481-08-4 |