Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')chrom(III) ≥99%
Lieferant: Strem Chemicals, Inc.
STRE24-1500-1GEA 165 EUR
STRE24-1500-1G
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')chrom(III) ≥99%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')chrom(III)
Metal Beta-diketonates, Metal TMHD, Volatile Precursors for CVD
Formel: C₃₃H₅₇CrO₆
Molecular Weight: 601,8 g/mol
Siedepunkt: 270 °C (Zersetzung)
Schmelzpunkt: 230…232 °C
MDL: MFCD00058919
CAS-Nummer: 14434-47-0