Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')niob(IV) ≥99%
Lieferant: ABCR GMBH
ABCRAB121263.0005EA 0 EUR
ABCRAB121263.0005
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')niob(IV) ≥99%
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')niob(IV)
Metal Beta-diketonates, Metal TMHD, Volatile Precursors for CVD
Formel: C₄₄H₇₆NbO₈
Molecular Weight: 825,976 g/mol
Siedepunkt: 325 °C (Zersetzung)
Schmelzpunkt: 219…220 °C
MDL: MFCD00145379
CAS-Nummer: 41706-15-4