Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')titan(III)
|
Achtung
|
40621.03EA
114.4
EUR
40621.03
40621.06
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')titan(III)
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')titan(III)
Formel:
C₃₃H₅₇O₆Ti Molecular Weight: 597,669 g/mol Siedepunkt: 75 °C (0,1 mmHg) (Subl.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00145466 CAS-Nummer: 181418-64-4 |