Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')zirkonium(IV) ≥99%
Lieferant: Strem Chemicals, Inc.
STRE40-5000-25GEA 538 EUR
STRE40-5000-25G
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')zirkonium(IV) ≥99%
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')zirkonium(IV)
Metal Beta-diketonates, Metal TMHD, Volatile Precursors for CVD
Formel: C₄₄H₇₆O₈Zr
Molecular Weight: 824,29 g/mol
Siedepunkt: 180 °C (0,1 mmHg) (Subl.)
Schmelzpunkt: 318…320 °C
MDL: MFCD00145380
CAS-Nummer: 18865-74-2